Learn More
Ambion™ Silencer™ vorkonfigurierte siRNA
Artikelnummer. p-9691005
Click to view available options
Produkttyp:
Silencer™ Pre-Designed HPLC siRNA
Silencer™ Pre-Designed In Vivo siRNA
Silencer™ Pre-Designed Standard (Made to Order) siRNA
Silencer™ Pre-Designed Standard siRNA
Silencer™ Pre-Designed siRNA
Reinheit:
HPL-OLIGOC
HPLC
In vivo
Standard
Marker oder Farbstoff:
CY™3
FAM
Unlabeled
Menge:
1 nmol
10 μmol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10446914
Marke: Ambion™ AM16708
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Silencer™ Select siRNAs sind klassische 21-mere, die die aktuellen Verbesserungen bezüglich siRNA-Design, Algorithmen für die Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie umfassen.
Silencer Predesigned siRNAs are high-quality, synthetic small interfering RNAs (siRNAs) designed for gene silencing applications in mammalian cells. This cost-effective RNA interference tool delivers reliable gene knockdown performance while maintaining economic accessibility for research applications. Our siRNA products are meticulously crafted to help ensure high efficiency and specificity, enabling researchers to achieve reliable and reproducible gene knockdown results. Silencer Predesigned siRNAs are unmodified synthetic RNA duplexes with a 19-mer duplex and two-nucleotide 3' overhangs.
Silencer™ siRNA-Bibliotheken verfügen über Kombinationen aus vorkonfigurierten Silencer siRNAs und, sofern verfügbar, validierten Silencer siRNAs in 96-Well- oder 384-Well-Platten. Das Design jeder siRNA wurde für ein starkes und spezifisches Silencing optimiert. Der siRNA-Auswahlprozess liefert siRNAs, die bei niedrigen Konzentrationen wirksam sind und Screening-Experimente bei 30 nM siRNA oder niedriger ermöglichen, wodurch die Reagenzienkosten und Off-Target-Effekte minimiert werden.
Um die Spezifität zu gewährleisten, enthält der siRNA-Design-Algorithmus eine rigorose Überprüfung aller siRNA-Sequenzen. Dies erfolgt über ein modifiziertes Ausrichtungssuchwerkzeug, das kurze Bereiche der Sequenzausrichtung effektiv identifiziert, die Suchen mit BLAST übersehen. Sequenzen, die signifikante Ähnlichkeiten mit Off-Target-Transkripten aufweisen, die in polymorphe Bereiche fallen (z. B. SNPs) oder die voraussichtlich eine antivirale Reaktion auslösen, werden eliminiert. Darüber hinaus folgt das siRNA-Entwicklungsverfahren strengen Regeln, um ein Abzielen abseits der Stränge zu verhindern.
  • Effektiv – sorgfältig konzipierte siRNAs für Wirksamkeit und Spezifität
  • Praktisch – einsatzbereite siRNAs in Mengen, die für Hunderte von Transfektionen ausreichen
  • Zuverlässig – drei siRNAs pro Ziel erhöhen die Screening-Genauigkeit, wodurch sie ideal für die Signalweg-Analyse, sowie für die Zielidentifikation und -validierung geeignet sind
  • Umfassend – erhältlich für kleine Gensets und für das gesamte menschliche Genom
  • Anpassbar – Anwenderspezifische Aliquotierung, anwenderspezifisches Pooling sowie anwenderspezifische Bibliotheken verfügbar
    Garantie für vorkonfigurierte Silencer™ siRNAs
    Life Technologies garantiert, dass beim Kauf von drei vorkonfigurierten Silencer siRNAs für dasselbe Target mindestens zwei der siRNAs die Target-mRNA-Konzentrationen in kultivierten Zellen um 70 % oder mehr reduzieren, wenn sie 48 Stunden nach der Transfektion bei mindestens 100 nm endgültiger siRNA-Konzentration unter den nachstehend beschriebenen Bedingungen gemessen werden. Sollten mindestens zwei der drei siRNAs nicht zu einer mindestens >70%-igen Reduzierung der Target-mRNA führen, ersetzt Life Technologies einmalig bis zu drei vorkonfigurierte Silencer siRNAs pro Target ohne zusätzliche Kosten. Anfragen für Ersatzprodukte müssen innerhalb von einhundertachtzig (180) Tagen nach Lieferung der vorkonfigurierten Silencer siRNAs gestellt werden. Die optimale Transfektionseffizienz muss mit bewährten Labormethoden und einer bewährten siRNA an eine endogene Information bestätigt werden, z. B. an das Ambion Silencer GAPDH-siRNA-Kontrollsystem. Zur Beurteilung der Reduzierung müssen die mRNA-Targetwerte in den behandelten Proben mit denen von Zellen verglichen werden, die mit einer nicht zielgerichteten siRNA-Kontrolle transfiziert wurden, z. B. mit Silencer Negativkontrolle Nr. 1. Wir empfehlen für die Quantifizierung von mRNA-Werten Applied Biosystems TaqMan™ Genexpressionsassays.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Silencer™ Select-siRNAs sind das Ergebnis aktueller Verbesserungen am siRNA-Design in Kombination mit neuen chemischen Modifikationen, die eine unübertroffene Knock-down-Effizienz und -Spezifität erzielen. Unsere leistungsfähigste siRNA für Arbeitsabläufe mit Zellkulturen. Silencer™ siRNAs sind nicht modifizierte 21 Nukleotid-siRNAs, die mithilfe eines älteren aber streng getesteten Designalgorithmus entwickelt wurden. Eine kostengünstigere Alternative zu Silencer™ Select siRNAs, jedoch ohne einige der Leistungsverbesserungen.
    Beschreibung Silencer vorkonfigurierte siRNA, 5 nmol, mit aktuellen Verbesserungen bezüglich siRNA-Design, Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie, Guaranteed-to-Silence Based mit bewährtem Design
    Format 96- oder 384-Well-Platte, 384-well Plate
    RNAi Type siRNA
    Endprodukttyp Silencer Pre-Designed siRNA
    Marker oder Farbstoff Unlabeled
    Produktlinie Silencer, Ambion
    Produkttyp Silencer™ Pre-Designed siRNA
    Reinheit Standard
    Menge 5 nmol