Learn More
Invitrogen™ Silencer™ siRNA-Negativkontrolle Nr. 1
Silencer™ siRNA-Negativkontrolle Nr. 1
Marke: Invitrogen™ 4404021
1966.45 CHF gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Invitrogen™ Silencer Negativkontroll-siRNA Nr. 1, gebrauchsfertig in vivo, besitzt keine signifikante Sequenzähnlichkeit mit Gensequenzen von Maus, Ratte oder Mensch. Diese Kontrollsubstanz wurde in zellbasierten Screenings getestet und wirkt sich nachweislich nicht signifikant auf Zellproliferation, Zellviabilität oder Morphologie aus. Sie wird für die Verwendung bei Tieren vorschriftsmäßig hochgereinigt. 250 nmol im Lieferumfang enthalten.Negativkontroll-siRNAs sind unerlässlich, um die Transfektionseffizienz zu bestimmen und die Effekte der siRNA-Einbringung zu kontrollieren. Bei siRNA-Screening-Anwendungen sind Negativkontroll-siRNAs auch entscheidend für die Festlegung des Schwellenwerts für positive Ergebnisse („Hits“). Dieser bestimmt, ob eine siRNA in einem bestimmten Assay eine positive, negative oder neutrale Wirkung zeigt. Silencer™ Negativkontroll-siRNA Nr. 1 besitzt keine signifikante Sequenzähnlichkeit mit Gensequenzen von Maus, Ratte oder Mensch. Diese Kontrollsubstanz wurde in zellbasierten Screenings getestet und wirkt sich nachweislich nicht signifikant auf Zellproliferation, Zellviabilität oder Morphologie aus.
Qualitätskontrolle:
Silencer™ siRNAs werden in einem hochmodernen Werk unter höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Nach der HPLC-Aufreinigung und dem Glühen wird jede siRNA mit einem Verfahren weiter gereinigt, das überschüssiges Salz über eine semipermeable Membran entfernt. Das Ergebnis ist eine hochreine siRNA mit minimalem Salzgehalt, die für In-vivo-Anwendungen geeignet ist. Gebrauchsfertige in vivo siRNAs werden dann steril gefiltert und auf das Vorhandensein von Endotoxin getestet. Bei Konzentrationen von 50 μM in deionisiertem Wasser enthalten gebrauchsfertige in vivo siRNAs <0.6 mM Na+, <2.0 mm K+und <0.1 mm Mg2+.
Begleitprodukt: Silencer™ siRNA Screening Bedienfeld (SKU#AM4640)
Das Silencer™ siRNA Screening Kontrollset umfasst sieben Negativkontroll-siRNAs und dient zur Durchführung von siRNA-Screenings, bei denen hunderte oder tausende siRNAs pro Experiment zum Einsatz kommen. Da Negativkontroll-siRNAs auch unbeabsichtigte Effekte in einem Assay aufweisen können, sollte eine Negativkontroll-siRNA sorgfältig ausgewählt werden. Das Silencer™ Screening Control Panel vereinfacht diesen Prozess. Eine Positivkontroll-siRNA für Human-, Maus- und Ratten-KIF11 (Eg5) ist als zusätzlicher Bonus ebenfalls in diesem Kontrollset enthalten. Ein Knockdown des Gens KIF11, welches ein Motorprotein der Familie der Kinesine kodiert, führt zum Abbruch der Mitose. Silencer™ Kontroll-siRNAs sind nichtmodifizierte 21-mere, die für den Einsatz mit Silencer™ siRNAs, BLOCK-iT™ siRNAs und anderen nicht modifizierten 21-mere siRNAs konzipiert sind. Wenn Sie andere siRNA-Produkte verwenden, beispielsweise Invitrogen™ Silencer™ Select siRNAs oder STEALTH RNAi™ siRNAs, sollten Sie die für diese siRNAs entwickelten Kontroll-siRNAs verwenden, um zuverlässige experimentelle Ergebnisse zu erhalten.
Spezifikation
-20 °C | |
RNAi, Epigenetik und nicht-kodierende RNA-Forschung, RNAi, siRNA | |
250 nmol |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.