Learn More
Jaytec Glass™ Silberbrand™ Glaspipetten mit Graduierung
Click to view available options
Volumen (metrisch):
8 ml
40 ml
Toleranz:
±0.02 ml
±0.04 ml
Min. Durchflusszeit:
15 bis 30 s
25 bis 50 s
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- For precise measurement and delivery of a specific volume of aqueous liquid
- Calibrated To Deliver (Ex) at +20°C reference temperature
- Tolerances conform to Class A
- Permanent enamel print
Spezifikation
Spezifikation
| Aspiratorstopfen | No |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kalibrierung | Volumenabgabe |
| Zertifizierung/Konformität | BS EN ISO 648:2008 |
| Klasse | A |
| Material | Kalknatronglas, Soda Lime Glass |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | To dispense a specific volume of aqueous solution |
| Graduierungen | 1 |
| Min. Durchflusszeit | 25 bis 50 s |
| Mehr anzeigen |