Learn More
Jaytec Glass™ Ein-Markierungs-Balluspipette, Klasse A
Artikelnummer. 30308643
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
8 ml
40 ml
Toleranz:
±0.02 ml
±0.04 ml
Min. Durchflusszeit:
15 bis 30 s
25 bis 50 s
Packungsgröße:
1 BX
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Toleranz Min. Durchflusszeit unitSize
30308643 8 ml ±0.02 ml 15 bis 30 s 5 Stück
11820725 40 ml ±0.04 ml 25 bis 50 s 1 BX
30308647 40 ml ±0.04 ml 25 bis 50 s 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30308643 Lieferant Jaytec Glass™ Lieferanten-Nr. BJ436
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Ein-Markierungs-Balluspipette der Klasse A wird gemäß BS EN hergestellt. ISO 648:2008 Richtlinien für Borosilikat- oder Natronglas.
  • Zur präzisen Messung und Abgabe eines bestimmten Volumens wässriger Flüssigkeit
  • Kalibriert für die Lieferung (Ex) bei einer Referenztemperatur °von +20 °C
  • Die Toleranzen entsprechen der Klasse A.
  • Permanenter Emaille-Druck
Spezifikation
Aspiratorstopfen Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kalibrierung Volumenabgabe
Zertifizierung/Konformität BS EN ISO 648:2008
Klasse A
Material Borosilikatglas, Kalknatronglas
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Um ein bestimmtes Volumen wässriger Lösung abzugeben
Graduierungen 1
Min. Durchflusszeit 15 bis 30 s
Menge Je 1
Toleranz ±0.02 ml
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 8 ml
Länge (metrisch) 375 mm
Typ Vollpipette
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Pipettenfüller