Learn More
BRAND™ SilberBrand™ ETERNA Typ2 Graduierte Pipetten
AR-Glas™ Messpipetten
Marke: BRAND™ 27002
Additional Details : Gewicht : 0.27610kg
Beschreibung
Spezifikation
Volumenabgabe | |
B | |
12 | |
1 ml |
DIN EN ISO 835 | |
0.01 ml | |
Gelb | |
360 mm |