Learn More
BRAND™ SilberBrand™ ETERNA Typ2 Graduierte Pipetten
AR-Glas™ Messpipetten
Marke: BRAND™ 27012
Additional Details : Gewicht : 0.16400kg
Beschreibung
Spezifikation
Volumenabgabe | |
B | |
Stopfen aus Baumwolle am oberen Ende | |
2 x Gelb | |
360 mm |
DIN EN ISO 835 | |
0.1 ml | |
6 | |
20 ml |