Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Ersatz-Bürettenröhrchen aus Braunglas für kompakte Bürette
Artikelnummer. 10521083 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10521083
Marke: BRAND™ 13958
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SILBERBRAND Ersatz-Bürettenröhrchen ist für die Verwendung mit einer kompakten Bürette geeignet.
  • Aus Borosilikatglas 3.3
  • Bernsteinfarbenes Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Braun
Kapazität (metrisch) 50 ml
Länge (metrisch) 69,5 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Compact-Bürette
Material Borosilikatglas 5.4
Höhe (metrisch) 1,8 cm