Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Ersatz-Bürettenröhrchen für kompakte automatische Bürette
Artikelnummer. 10625903 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10625903
Marke: BRAND™ 23833
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das SILBERBRAND Ersatz-Bürettenröhrchen ist für den Einsatz mit der kompakten automatischen Bürette geeignet.
  • Aus Borosilikatglas 3.3
  • Klarglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 10 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Kompakt Auomatik Bürette
Material Borosilikatglas 3.3
Typ Ersatz-Bürettenröhrchen