Learn More
BRAND™ SILBERBRAND kompakte automatische Bürette
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Einfache Reparatur
- Alle Einzelkomponenten sind austauschbar
- Abnehmbarer PTFE-Absperrhahn
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 385
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±0,1 ml |
| Farbe | Braun |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Borosilikatglas 5.4 |
| Graduierungen | 0,1 ml |
| Enthält | 1000 ml-Flasche aus LDPE |
| Gewährleistung | 12 Monate |
| Typ | Automatische Bürette |
| Class | Klasse B |