Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Bürette mit geradem Absperrhahn
Die SILBERBRAND Bürette der Klasse B besteht aus Braunglas mit PTFE-Küken.
Marke: BRAND™ 13538
Additional Details : Gewicht : 0.36900kg
Beschreibung
- Fehlergrenzen gemäß Klasse B, DIN ISO 385
- Austauschbare Küken
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
Spezifikation
Braun | |
87 cm | |
0,1 ml | |
Küken aus PTFE | |
B |
50 ml | |
Borosilikatglas 5.4 | |
4 cm | |
Gerade |