Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Bürette mit geradem Absperrhahn
Die SILBERBRAND Bürette der Klasse B besteht aus Braunglas mit PTFE-Küken.
Marke:  BRAND™ 13536
Additional Details : Gewicht : 0.23400kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15271319
  • 207.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Fehlergrenzen gemäß Klasse B, DIN ISO 385
  • Austauschbare Küken
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
Spezifikation
Spezifikation
Braun
66,8 cm
0,1 ml
Küken aus PTFE
B
25 ml
Borosilikatglas 5.4
4 cm
Gerade