Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Bürette mit geradem Absperrhahn
Die SILBERBRAND Bürette der Klasse B besteht aus Braunglas mit PTFE-Küken.
207.00 CHF
Spezifikation
Farbe Braun
Material Borosilikatglas 5.4
Graduierungen 0,1 ml
Höhe (metrisch) 4 cm
Enthält Küken aus PTFE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15271319
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
13536
25 ml
207.00 CHF
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15281319
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
13538
50 ml
207.00 CHF
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Fehlergrenzen gemäß Klasse B, DIN ISO 385
  • Austauschbare Küken
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
Spezifikation
Spezifikation
Braun
0,1 ml
Küken aus PTFE
B
Borosilikatglas 5.4
4 cm
Gerade