Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Bürette mit seitlichem Absperrhahn
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Schwarze Schellbach-Streifen
- Austauschbares Nadelventil und Glasschlüssel
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Länge (metrisch) | 86,9 cm |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Graduierungen | 0,02 ml |
| Enthält | Schwarzer Schellbachstreifen, PTFE-Spindel |
| Sperrhahn | lateral |
| Class | Klasse B |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 385 |