Learn More
BRAND™ Silberbrand™ Automatische Büretten aus Borosilikatglas mit Flasche
Artikelnummer. 10514001 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10514001
Marke: BRAND™ 22334
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit Flasche und Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Spindel. Die BRAND™ SILBERBRAND™ automatische Bürette aus Borosilikatglas mit Flasche ist kalibriert auf Volumenabgabe.
  • Borosilikatglas 5.4
  • Granulatstruktur
  • Fehlergrenzen gemäß Klasse B, DIN EN ISO 385
  • Austauschbare Küken
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Mit Glasküken im Titrations- und Zwischen-Absperrhahn zur Rückführung der Restflüssigkeit
  • Automatische Nullstellung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Braun
Kapazität (metrisch) 50 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Flasche, Titrations-Absperrhahn mit PTFE-Küken oder STJ-Glasabsperrhahn
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0.1 ml
Enthält Flasche
Material des Sperrhahns PTFE Key
Toleranz ±0,1 ml
Typ Automatische Bürette
Class Klasse B
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385