Learn More
BRAND™ SilberBrand™ Boro5.4 Granulatstruktur Automatische Bürette
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Borosilicate Glass |
| Graduierungen | 0.1 ml |
| Enthält | Glasflasche |
| Toleranz | ±0,01 mL |
| Typ | Pellet Pattern Automatic Buret |
| Class | Klasse B |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 385 |