Learn More
BRAND™ SilberBrand™ Boro 3.3 Büretteröhrchen
Artikelnummer. 15271149 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
:
Volumen (metrisch) Reservoir: 25 ml
Artikelnummer. 15271149
Marke: BRAND™ 10002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bürette der Economy-Klasse B ohne Absperrhahn
  • Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 385
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Ablassschlauch mit Außendurchmesser von 8 mm
  • Für den Einsatz mit PTFE-Absperrhähnen
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Genauigkeit Fehlergrenze: 0.08 ml
    Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
    Material Borosilikatglas
    Graduierungen 0.1 ml
    Anzahl pro Packung 2
    Material des Sperrhahns PTFE
    Volumen (metrisch) Reservoir 25 ml
    Typ Bürette
    Class Klasse B
    Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385