Learn More
BRAND™ SILBERBRAND automatische Bürette Ersatz-Bürettenröhrchen
Artikelnummer. 10552964 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
Farbe:
Braun
Klar
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10552964
Marke: BRAND™ 23723
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SILBERBRAND Ersatz-Bürettenröhrchen ist für die Verwendung mit einer automatischen Bürette geeignet.
  • Für die Verwendung mit automatischen Büretten
  • Dr. Fräsmuster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Ersatzbürette für Automatic Bürette Schilling 25 ml SILBERBRAND Schellberg, AR-GLAS™, Braunglas, l. 390 mm
Farbe Braun
Kapazität (metrisch) 25 ml
Länge (metrisch) 390 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Automatische Bürette
Material AR-GLAS™
Typ Ersatzbürette