Learn More
BRAND™ SILBERBRAND automatische Büretten mit PTFE-Absperrhahn
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Enthält:
2000 ml-Flasche
Ohne Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 385
- Austauschbare Küken
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Mit Glasküken im Titrations- und Zwischenhahn
- Automatische Nullstellung
- Zwischen-Absperrhahn zum Umpumpen von Restflüssigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Graduierungen | 0,1 ml |
| Enthält | 2000 ml-Flasche |
| Sperrhahn | I-Absperrhahn, brauner seitlicher Absperrhahn, PTFE |
| Gewährleistung | 12 Monate |