missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Silastic™ Laborschläuche
Ideal für pharmazeutische, biotechnologische, Filtrations- und Umweltanalyseanwendungen
Marke: Cole-Parmer™ 96115-14
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Platinvernetzte, nicht-pyrogenische Schläuche.
- Bakterien- und pilzresistent.
- Sehr geringer Anteil an extrahierbaren Substanzen.
- Überträgt keinen Geschmack oder Geruch.
- Übertrifft die Anforderungen für Kunststofftests der USP-Klasse VI.
- Elastomer und Schläuche werden in einer FDA-konformen, nach ISO 9002 zertifizierten Einrichtung unter Beachtung der Bulk Pharmaceutical cGMPs hergestellt.
- Sterilisierung: Autoklavieren oder Bestrahlung.
Spezifikation
3A;ADCF;FDA;Europäisches Arzneibuch;Nicht-DEHP;Nicht-Phthalat;NSF-61 ; NSF-51 ; USP | |
Platingehärtet, pyrogenfrei, extrem geringe Extraktion, geschmacks- und geruchsneutral | |
1.6 mm | |
50 ft. | |
0.8001 mm | |
−65 °F | |
50 ft./Pk. | |
Autoklavieren oder Bestrahlung. |
480 °F | |
Ja | |
3.2 mm | |
15.2 m | |
Pharmazeutische, biotechnologische, Filtrations- und Umweltanalysen. | |
−53 °C | |
Bakterien- und pilzresistent. |