Learn More
Gibco™ SILAC DMEM Flex Media, no glucose, no phenol red
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15318005 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15318005 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Artikelnummer. 15318005 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A2493901
Halten Sie Ihre Wissenschaft in Bewegung mit 3 zum Preis von 2
Verwenden Sie den Aktionscode 27970
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
SILAC DMEM Flex Medien, ohne Glukose, ohne Phenolrot
SILAC DMEM Flex ist Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) ohne L-Glutamin, L-Lysin und L-Arginin zur Verwendung während der SILAC-Proteinmarkierung mit stabilem isotopisch markiertem Lysin und/oder Arginin. DMEM ist ein weit verbreitetes Basalmedium für die Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen. Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, nicht proliferierende und ausdifferenzierte Nabelschnurzellen (HUVEC) sowie Zellen der glatten Muskulatur sowie Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12. Wir bieten viele Gibco™ DMEM-Modifikationen für eine Vielzahl von Anwendungen. Finden Sie die richtige Modifikation mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges. Die Formulierung für DMEM wurde ursprünglich mit einer niedrigen Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukose-Konzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt. SILAC DMEM Flex wurde weiter modifiziert, um Lysin, Arginin und Glutamin nicht zu enthalten. DMEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund kann bei DMEM eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Rinderserum (FBS), erforderlich sein. SILAC-Experimente zur Proteinmarkierung sollten mit Gibco™ Dialysiertem FBS durchgeführt werden. DMEM verwendet ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (3,7 g/l) und erfordert daher eine Umgebung aus 5 bis 10 % CO2, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
cGMP-konformes Herstellungs- und -Qualitätssystem
SILAC DMEM Flex wird in einem cGMP-konformen Werk in Grand Island, New York, hergestellt. Die Produktion(sanlage) ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Säugetierzellen
Form Flüssig
Produkttyp Dulbecco's Modified Eagle Medium
Serum Level Standard-Serumzugabe
Ohne Additive Ohne Glukose, Kein Glutamin, Keine HEPES, Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat, Kein Arginin, Kein Lysin
Produktlinie Gibco
Menge 500 mL
Inhalt und Lagerung Vor Licht geschützt im Kühlschrank (2 – 8 °C) lagern.
Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum.
Culture Type Säugetierzellkultur
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.