Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Hämatoxylin 7212 der Signature-Serie
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
1 pt.
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
Erzielen Sie mit dem Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Hämatoxylin 7212 der Signature-Serie mit einzigartiger Formel Ergebnisse, die die von Gill- oder Harris-Hämatoxylinen übertreffen.
- Keine Filtration erforderlich
- Färbt bis zu 2.500 Objektträger pro Pint
- Klare, eindeutige Zellkerndetails
- Leichte Affinität zur Färbung saurer Mukopolysaccharide (Schleim)
Erhältlich in 5 LiterPackung
- Reduziert den Kunststoff um 90 %
- Erhöht die Färbestabilität
- Reduziert unordentliche Verfärbungen
- Im Vergleich zu herkömmlichen Verpackungen um 35 % geringerer Platzbedarf
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Hämatoxylin |
| Menge | 1 pt. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- STAIN HEMATOXYLIN 7212 4X1PT
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethylene glycol, Acetic acid