Learn More
Epredia™ Signature Series Deckgläser
Verhindern Sie Zusammenkleben und reduzieren Sie Abfall mit den einzigartigen Epredia™ Signature Series Deckgläsern. Ideal für Eindeckautomaten.
93.35 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 24 mm |
---|---|
Dicke (metrisch) | 0,13 bis 0,17 mm |
Menge | Case of 10 Pk. (68-72/pack) |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12648066
|
Epredia™
12440S |
40 x 24 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Verhindern Sie Zusammenkleben und reduzieren Sie Abfall mit den einzigartigen Thermo Scientific™ Signature Series Deckgläsern. Ideal für Eindeckautomaten.
Stärke 1:- 0,13 bis 0,17 mm
Spezifikation
24 mm | |
0,13 bis 0,17 mm | |
Case of 10 Pk. (68-72/pack) |