Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Clarifier™ 1, 2
Artikelnummer. 10693629 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 gal.
4 x 1 gal.
Typ:
Clarifier™ 1
Clarifier 2
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 10693629
Marke: Epredia™ 7401
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verbessern Sie die Definition und Klarheit der Zellkerne von Signature Series Hämatoxylinen durch die Verwendung von Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Clarifier™ 1, 2.
Verbessern Sie die Definition und Klarheit der Zellkerne von Signature Series Hämatoxylinen durch die Verwendung von Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Clarifier™ 1, 2.
  • Verbessert den Kontrast zwischen Nuklei und Zytoplasma
  • Erhöht die Zelltransparenz
  • Entfernt Hintergrundfärbung, die durch übermäßigen Gewebekleber verursacht wird
  • Entfernt unerwünschte Hämatoxylinfärbung vom Klebstoff, ohne die Kernfärbung zu beeinträchtigen
Hinweis:
  • Der Clarifier 1 wird mit Hämatoxylin 7211 und Hämatoxylin 1 empfohlen
  • Der Clarifier 2 wird mit Hämatoxylin 7212 und Hämatoxylin 2 empfohlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Clarifier™ 1
Menge 1 gal.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.