Learn More
Epredia™ Bläuungsreagenz der Signature Serie™
Artikelnummer. 10259988 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
4 x 1 gal.
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10259988 4 x 1 gal. 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10259988 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 7341
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Gewährleisten Sie mit dem gebrauchsfertigen Epredia™ Bläuungsreagenz der Signature Series scharfe Zellkerndetails.
Gewährleisten Sie mit dem gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Bläuungsreagenz der Signature Series scharfe Zellkerndetails.
  • Gepuffert, um die richtige Alkalinität (pH = 8,0) zu gewährleisten
  • Die spezielle Rezeptur vehindert die Ablösung des Gewebes vom Objektträger
  • Erfordert nur eine einminütige Spülung mit Wasser, wohingegen herkömmliche Bläuungsreagenzien bis zu fünf Minuten erfordern
In 5 Liter-Verpackungen erhältlich
  • Reduziert Kunststoffabfall um 90 %
  • Erhöht die Färbungsstabilität
  • Reduziert das Verschütten von Färbelösungen
  • 35 % weniger Platzbedarf im Vergleich zu herkömmlichen Verpackungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Bläuungsreagenz
Menge 4 x 1 gal.
pH 8
Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • X4 STAIN BLUING REAGENT 4X1GAL . .
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ProClin 300