Learn More
Uvex™ Signal Waist Coat 4 LG 7973-Yellow
Artikelnummer. p-7231909 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
Mittel
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17240301
Marke: Uvex™ 1732410
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
All that is essential is that everyone can be seen despite the poor visibility. The high-visibility clothing from the uvex protection flash collection uses bright reflective strips. And of course the cargo trousers and softshell jackets with their optimum fit can also be seen in daylight
  • Farbe: Signalgelb/Signalorange
  • Material: 65 % Polyester, 35 % Elasthan, ca. 245 g/m²
  • Aktiver Schutz durch das horizontale und vertikale Glasfasersystem
  • Klettverschluss vorne zum schnellen Schließen der Weste
  • Mit Schalter zum Aktivieren und Umschalten zwischen 3 Leuchtmodi
  • Standards: EN ISO 20471, Klasse 1
  • Hinweis: Stets einen Batteriesatz verwenden
  • Größen: M bis 3XL, Übergrößenzuschlag: ab Größe XXL + 10 %
  • Pflegehinweise: Waschen: 60 °C, nicht chloren, nicht für Wäschetrockner geeignet, Bügeleisen 2 Punkte
  • Reinigung: P-Größe: M bis 3XL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlusstyp Klettverschluss
Produkttyp High-visibility Vest
Farbe Orange
Größe Mittel
Material Polyester Mesh
Dicke (metrisch) 140 g/m²