Learn More
Mettler Toledo™ Signalbrücke DES™ pH/Redox
Artikelnummer. 31454059
Ansicht ändern
Click to view available options
Kalibrierpunkte (ISE):
Max. 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kalibrierpunkte (ISE)
31454059 Max. 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31454059 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 31027069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    355.00 CHF
    276.93 CHF / 1 Stück
    Sparen 78.07 CHF
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Signalbrücke ist das Herzstück der digitalen Datenübertragung und ermöglicht Sensordiagnose, Benutzerführung und zuverlässige Messergebnisse.
  • DES™ - Diagnostizierbar, effizient, nachhaltig: Erhöhte Effizienz durch Sensordiagnostik: schnellere Problemlösung, weniger Ausfallzeiten, maximale Sensorlebensdauer und Unterstützung der vorbeugenden Wartung
  • Immer einen Schritt voraus: Die Diagnosefähigkeit des Sensors sorgt für absolute Sicherheit hinsichtlich seines Zustands. Es unterstützt die vorbeugende Wartung, maximiert die Lebensdauer des Sensors und verhindert vorzeitige Entsorgung.
  • Nachhaltige Investitionen: DES™ Digitale Sensoren sind eine kluge Wahl. Durch den Erhalt der Messelektronik und den Austausch lediglich des Sensorschafts am Ende seiner Lebensdauer oder des abnehmbaren Kabels, das für alle Sensoren verwendet werden kann, wird Materialabfall und somit der ökologische Fußabdruck reduziert.
  • Produktivität und Effizienz steigern: Durch die Diagnose von Fehlern und die Bereitstellung von Benutzerhinweisen mit Empfehlungen zur Fehlerbehebung wird eine schnellere Problemlösung ermöglicht und somit Ausfallzeiten reduziert. Außerdem werden Bedienungsfehler minimiert, wodurch der Bedarf an speziellen Schulungen reduziert wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierpunkte (ISE) Max. 5
Abmessungen (L x B x H) 10.5 x 9.5 x 4 cm
IP-Schutzart Keine
Länge (metrisch) 10.5 cm
Spannung 100/240 V
Gewicht (metrisch) 0.05 kg
Breite (metrisch) 9.5 cm