missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Siglec-G Antibody (805903), DyLight 488, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB7775K
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Siglec-G Monoclonal antibody specifically detects Siglec-G in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spezifikation
| Siglec-G | |
| Monoclonal | |
| DyLight 488 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 89790 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 805903 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| PRO940;Sialic acid-binding Ig-like lectin 10;SIGLEC10;SIGLEC-10;SLG2 | |
| Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse Siglec-G, Glu20-Gln525, Accession # NP_766488 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur