missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Siglec-15 Antibody (1026113) [DyLight 350], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB9227D
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Siglec-15 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-15 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spezifikation
| Siglec-15 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 1026113 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| CD33 antigen-like 3SIGLEC-15, CD33 molecule-like 3, CD33L3, HsT1361, sialic acid binding Ig-like lectin 15, sialic acid-binding Ig-like lectin 15, Siglec-15 | |
| Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human Siglec-15, Phe20-Thr263, Accession # Q6ZMC9 | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 284266 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur