Learn More
Endecotts Sieb-Shaker-Modell EFL 300, 230 V, 50 Hz
Artikelnummer. 15572590
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
15572590 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15572590 Lieferant Endecotts Lieferanten-Nr. EFL300/23050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4310.00 CHF
    4142.44 CHF / 1 Stück
    Sparen 167.56 CHF
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 10-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sieb-Shaker EFL 300
  • EFL 300 Siebschüttler mit einem Messbereich von 20 μm bis 40 mm, ausgestattet mit elektromagnetischer 3D-Siebbewegung, verstellbarer Amplitude von 0 bis 2 mm mit digitaler Einstellung in 10 Schritten und Kompatibilität mit Siebdurchmessern von 100, 150, 200, 250, 300 und 315 mm sowie 3, 8 und 12 in. Sieb für vielseitige Partikelgrößenanalyse im Labor.
Spezifikation
Spannung 230 V