Learn More
Siebschüttler
Product Code. 13177913
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Spannung:
230 V
missing translation for 'unitSize':
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Spannung missing translation for 'unitSize'
13177913 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Product Code. 13177913 missing translation for 'mfr' Fritsch missing translation for 'supplierNo' 03.8020.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für präzise und reproduzierbare Siebungen
Die Siebschüttler von Fritsch erfüllen alle Anforderungen an eine genaue und reproduzierbare Siebanalyse und führen mit der Steuerungs- und Auswertungssoftware Autosieve eine automatische Siebanalyse durch. Die Analyzette 3 Pro garantiert absolut reproduzierbare Siebergebnisse durch automatische Amplitudenregelung, Programmauswahl und kann in jedes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO9000 integriert werden und verfügt über eine RS232-Schnittstelle.
Siebe, Klemmdeckel, Zwischensiebschalen und Siebschalen mit und ohne Auslass sind auch für100 mm- und8 Zoll-Siebe erhältlich. Analysesiebe sowie Zubehör für Mikropräzisionssiebung und für die Verwendung mit Analysette3 als Mikromühle (zum Mahlen kleiner Probenmengen) sind auf Anfrage erhältlich.
Für die quantitative Partikelgrößenanalyse von trockenen Proben und Suspensionen aller Art, durch Trocken- und Nasssiebung mit gewebten Analysesieben.
Specifications
Spannung 230 V
Produkttyp Siebschüttler
Frequenz 50 Hz