Learn More
Buerkle™ Feinsieb, Aluminium, Fasstrichter 200/ 250 mm
Artikelnummer. 11921491 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Material:
Aluminium
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11921491
Marke: Buerkle™ 96020251
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Aluminiumsieb für Buerkle™ Fasstrichter.
  • Feinsieb aus Aluminium und Edelstahl Ø 50 mm
  • Für Trichter für Fässer 9602-0200 und 9602-0250
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Zubehör für Trichter
Typ Sieb
Material Aluminium
Zur Verwendung mit (Geräte) PP-Trichter mit Außendurchmesser 200/250 mm
Außendurchmesser (metrisch) 50 mm
Mesh Material Edelstahl