Learn More
DuPont™ Sierra™ Gesichtsmasken
Artikelnummer. 15674894 Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
:
Breite (metrisch): 23 cm
Artikelnummer. 15674894
Marke: DuPont™ D13396008
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Schützt Prozesse vor Kontamination durch Menschen. DuPont™ Sierra™ Gesichtsmasken verfügen über Bindebänder und eine Außenansicht aus plissierter Viskose.
  • Plissierte Viskose, Außenansicht
  • Gebundene Tyvek™-Bänder
  • Metallnasenstück
  • 23 cm Breite
  • Weiß, Einheitsgröße passt den meisten
  • Nicht sauber verarbeitet und nicht sterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gesichtsmaske für Reinräume
Farbe Weiß
Material Rayon
Größe Standard
Sterilität Unsteril
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Suitable for use in GMP class C/D cleanrooms
Cleanroom Class Klasse 1000 (ISO 6)
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinräume, Pharmazeutik, Medizinprodukt, Herstellung, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetikindustrie, kontrollierte Umgebungen
Enthält Bindebänder, Metallnasenstück
Modell D13396008
Breite (metrisch) 23 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.