Learn More
DuPont™ Sierra™ sterile Gesichtsmasken
Schützt Prozesse vor Kontamination durch Menschen. DuPont™ Serra™ sterile Gesichtsmasken verfügen über Bindebänder und eine Außenansicht aus plissierter Viskose. Durch Gammabestrahlung sterilisiert.
Marke: DuPont™ D13473980
Additional Details : Gewicht : 0.00800kg
Beschreibung
- Sterilisiert durch Gammabestrahlung
- Plissierte Viskose, Außenansicht
- Gebundene Tyvek™-Bänder
- Metallnasenstück.
- Weiß, Einheitsgröße passt den meisten
- 23 cm weit
Spezifikation
Cleanroom Face Mask | |
Viskose | |
Steril | |
Suitable for use in GMP class C/D cleanrooms | |
Ja | |
Bindebänder, Metallnasenstück | |
23 cm |
Weiß | |
Standard | |
Gammastrahlungssterilisiert gemäß SAL of 10-6 (ISO 11137-1), Geeignet für den Gebrauch in Reinräumen der GMP-Klasse C/D (ISO-Klasse 6-9) mit oder ohne Kontrollbereiche mit biologische Belastungen. Dieses Zubehör ist nicht CE-zertifiziert als chemische Schutzkleidung | |
Class 1000 (ISO 6) | |
In Reinräumen in den Bereichen Biotechnologie, Pharmazie, Herstellung medizinischer Geräte, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetikindustrie sowie in anderen entscheidenden oder kontrollierten Umgebungen, um Prozesse vor Kontamination durch Menschen zu schützen | |
D13473980 |
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.