Learn More
Berthold Technologies Sideview Kit (IK-Version)
Artikelnummer. 31777399 Alle ansehen Berthold Technologies Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Bildgebungssystem
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
31777399 Bildgebungssystem 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31777399 Lieferant Berthold Technologies Lieferanten-Nr. 74647
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um die Kamera an der Seite der Bildkammer in NightSHADE-Bildsystemen zu montieren.
  • Die Standardposition der Kamera im NightSHADE in vivo Bildgebungssystem (Pflanzenkonfiguration) befindet sich oben auf der Bildungskammer
  • Die seitliche Kamerabefestigung ermöglicht eine Seitenansichtsaufnahme
  • Ermöglicht es, dass die Setzlinge in einer natürlichen vertikalen Ausrichtung aufrecht bleiben
  • Ermöglicht die Abbildung der gesamten Pflanze, von den Blättern bis zu den Wurzeln,
Spezifikation
Typ Anschlusskit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pflanzenbildgebung
Zur Verwendung mit (Geräte) Bildgebungssystem