Learn More
R&D Systems™ SID 26681509
Artikelnummer. 18064022
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18064022 10 mg 10 Milligramm
18044772 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18064022 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 3625/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.65 CHF
    338.10 CHF / 10 Milligramm
    Sparen 37.55 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Cathepsin L inhibitor
SID 26681509 is a potent and reversible human cathepsin L inhibitor (IC50 = 56 nM). Displays no inhibitory activity at cathepsin G. Antimalarial; inhibits leishmaniasis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 mg
Produktlinie Tocris
Produkttyp SID 26681509
Reinheit >97%
Molekulargewicht 539.65
Hemmstoffe SID 26681509
Nur für Forschungszwecke