Learn More
Bohlender™ SICCO™ Premium-Mini-Exsikkator, Sicherheitsbox
Artikelnummer. 17137734
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
6,2 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
17137734 6,2 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17137734 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. V 194706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.56 CHF
    238.85 CHF / 1 Stück
    Sparen 248.71 CHF
    51% Rabatt
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mini-Exsikkator aus Polycarbonat mit zwei transparenten Einlegeböden aus PMMA.
  • Hergestellt aus Polycarbonat
  • Verschließbar
  • Mit zwei Einlegeböden, Hygrometer und Trockenmittel, rutschfeste Gummifüße
  • Stapelbar mit One-Touch-Tür mit umlaufender Dichtung
  • Robuste Bauweise
  • Transparenter, bruchsicherer Schrank aus Polycarbonat
  • Hervorragende Rundumsicht
  • Scharniertür mit weitem Öffnungswinkel
  • Leicht, transportabel
  • Trockenmittel in einem handlichen, wiederverschließbaren Behälter im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Material Polycarbonat
Enthält Kieselgelbehälter(23 g)
Volumen (angloamerikanisch) 1,6 gal.
Volumen (metrisch) 6,2 l
Breite (angloamerikanisch) 8,7 in.
Breite (metrisch) 221 mm
Höhe (angloamerikanisch) 7 in.
Höhe (metrisch) 183 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 8,5 in.
Tiefe (metrisch) 214 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 2 lb.
Gewicht (metrisch) 0,9 kg