Learn More
Bohlender™ SICCO™ Maxi 1 Horizontal-Exsikkator
Beschreibung
- Aluminiumrahmen mit Acrylglaseinsätzen
- Mit zwei Einlegeböden aus Edelstahl, Schale und Hygrometer
- Verwendbar mit bis zu 9 Einlegeböden, stapelbar
- Verstärkter Aluminiumrahmen mit Acrylplatten
- Tür mit Magnetverschluss und runder Gummidichtung
- Antirutsch-Gummifüße
- Leicht ablesbares elektronisches Hydrometer
- Einlegeböden aus Edelstahl mit variabler Höhe
- Teleskop-Einlegeböden
- Exsikkatorschale
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Acryl |
| Volumen (angloamerikanisch) | 82 gal. |
| Volumen (metrisch) | 311 l |
| Breite (angloamerikanisch) | 43 in. |
| Breite (metrisch) | 1080 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) Öffnung | 22 in. |
| Höhe (metrisch) | 555 mm |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 23 in. |
| Tiefe (metrisch) | 580 mm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 64 lb. |
| Mehr anzeigen |