Learn More
Bohlender™ SICCO™ Absaughaube
Artikelnummer. p-7237718
Click to view available options
Breite (metrisch):
900 mm
1200 mm
Innenbreite (metrisch):
860 mm
1160 mm
Gewicht (metrisch):
20 kg
23 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17107744
Marke: Bohlender™ V196002
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Absaughaube Seitenscheiben aus Polycarbonat, Oberseite und Anschlußsstutzen DN 160 aus Polypropylen, Rahmen aus eloxiertem Aluminium.
  • Aluminiumrahmen mit Polycarbonateinsätzen
  • Oberer Einsatz mit integriertem Anschluss für das Absaugsystem aus Polypropylen
  • Robuste und leichte Aluminiumkonstruktion
  • Transparente und bruchsichere Einsätze aus 5 mm dickem Polycarbonat
  • DN 160-Standardanschluss für Ansaugschlauch
  • Hervorragende Rundumsicht
  • Große Frontöffnung für bequemes Arbeiten
  • Oberseite aus Polypropylen für gute chemische Beständigkeit
Spezifikation
Material Aluminium Polycarbonat, Polypropylen
Tiefe (angloamerikanisch) 24 in.
Innentiefe (angloamerikanisch) 22 in.
Tiefe (metrisch) 600 mm
Innentiefe (metrisch) 560 mm
Beschreibung DN 160-Gewindehälse
Höhe (angloamerikanisch) 35 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 34,6 in.
Höhe (metrisch) 900 mm
Innenhöhe (metrisch) 880 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 44 lb.
Gewicht (metrisch) 20 kg
Breite (angloamerikanisch) 35 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 34 in.
Breite (metrisch) 900 mm
Innenbreite (metrisch) 860 mm