Learn More
BOLA SICCO Trockenmittel
Artikelnummer. 17197714
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Exsikkatorbehälter
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
17197714 Exsikkatorbehälter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17197714 Lieferant BOLA Lieferanten-Nr. V189508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.12 CHF
    46.38 CHF / 1 Stück
    Sparen 42.74 CHF
    47% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertiges Silicagel-Trockenmittel, speziell für den Einsatz in Exsikkatoren entwickelt, einfache Regeneration bei ca. 90–110 °C
  • Kieselgel mit Farbindikator von Orange über Dunkelbraun bis Schwarz
  • Enthält kein Cobalt(II)-chlorid
  • Korngröße 2–5 mm, Trocknungsverlust maximal 4 %, Gewicht 720 g
Spezifikation
Material Kieselgel
Gewicht (metrisch) 720 g
Produkttyp Exsikkatorbehälter
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.