Learn More
Bohlender™ SICCO™-Trockenmitterl
Artikelnummer. 17137724
Change view
Click to view available options
Verpackung:
Wiederverschließbarer Behälter
Gewicht:
23 g (0.8 oz.)
8 kg (18 lb.)
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackung Gewicht unitSize
17137724 Wiederverschließbarer Behälter 23 g (0.8 oz.) 5 Stück
17107724 Wiederverschließbarer Behälter 8 kg (18 lb.) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17137724 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. V190304
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Trockenmittel mit Farbindikator, einfache Regeneration bei ca. 90 bis 110 °C.
  • Kieselgel mit Farbindikator
  • Wechselt die Farbe von Orange zu Dunkelbraun und Schwarz (enthält kein Kobalt-II-Chlorid)
  • Einfache Regeneration bei ca. 90 bis 110 °C.
  • Korngröße 2 bis 5 mm
Spezifikation
Farbe Orange bis Braun
Material Silica Gel
Verlust bei Trocknung ≤4%
Verpackung Wiederverschließbarer Behälter
Gewicht 23 g (0.8 oz.)