Learn More
Bohlender™ SICCO™ Big Star Exsikkator, niedrig
Big Star Exsikkator, niedrig, aus Acrylglas, mit Aluminiumrahmen.
Marke:  Bohlender™ V1897-07
Additional Details : Gewicht : 130.00000kg
Artikelnummer. 17117724
  • 2326.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Description
Description
  • Aluminiumrahmen mit Acrylglaseinsätzen
  • Mit einem Einlegeboden aus Edelstahl, Tablett und Hygrometer
  • Verwendbar mit bis zu 5 Einlegeböden, stapelbar
  • Verstärkter Aluminiumrahmen mit Acrylplatten
  • Tür mit Magnetverschluss und runder Gummidichtung
  • Antirutsch-Gummifüße
  • Leicht ablesbares elektronisches Hydrometer
  • Einlegeboden aus Edelstahl mit variabler Höhe
  • Ausziehbarer Einlegeboden
  • Exsikkatorschale
Specifications
Specifications
Acryl
91 l
550 mm
330 mm
580 mm
13 kg
24 gal.
22 in.
13 in.
23 in.
29 lb.