Learn More
Shvos Katalysator, TRC
Artikelnummer. 30415828
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30415828 100 mg
30419742 500 mg
30415827 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30415828 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS282400100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104439-77-2
Summenformel C62H42O6Ru2
Molekulargewicht (g/mol) 1085.13
Synonym Tetracarbonyl-μ-hydro[(1,2,3,4,5-η)-1-hydroxy-2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-yl][(2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one]di-ruthenium Coordination Compound, 2,3,4,5-Tetraphenyl-1,3-cyclopentadien-1-ol Ruthenium Complex, 2,3,4,5-Tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one Ruthenium Complex, Tetracarbonyl-μ-hydro[(1,2,3,4,5-η)-1-hydroxylato-2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-yl][(1,2,3,4,5-η)-1-hydroxy-2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]diruthenium, 1-Hydroxytetraphenylcyclopentadienyl(tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one)-mu-hydrotetracarbonyldiruthenium(II), Shvo Catalyst
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3)C(=C([C]2C4=CC=CC=C4)O)C5=CC=CC=C5.C1=CC=C(C=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3)C(=O)C(=C2C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Ru].[Ru]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Shvo's Catalyst
Menge 100 mg