Learn More
JULABO™ Shut-off Valve
Click to view available options
Eigenschaften:
G 1 Zoll Anschluss
G 1,5 Zoll Anschluss
M16 1 Zoll Anschluss weiblich/männlich
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zu den Anschlussarten gehören:
- G 1 Zoll
- G 1 1/2 Zoll
- M16x1 Anschluss/Stecker
Spezifikation
Spezifikation
| Temperaturbereich | -10 bis +80 °C |
| Eigenschaften | G 1 Zoll Anschluss |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Absperrventil, Flüssigkeitsschläuche |
| Menge | 1/Packung |