Learn More
SHOX2 Antibody - BSA Free, R&D Systems™
Codice prodotto. 18614422 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.02 mL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
0.02mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18614422 0.02 mL 0.02mL
18634142 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18614422 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2949050.02ml
 Articolo soggetto a restrizioni
Verfügbar ab: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SHOX2 Polyclonal specifically detects SHOX2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene SHOX2
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:1000 - 1:5000
Formulazione PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias gene Homeobox protein Og12X, OG12SHOX homologous gene on chromosome 3, OG12Xshort stature homeobox protein 2, short stature homeobox 2, SHOTPaired-related homeobox protein SHOT
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 96-355 of human SHOX2 (NP_003021.3). ELDMGAAERSREPGSPRLTEGRRKPTKAEVQATLLLPGEAFRFLVSPELKDRKEDAKGMEDEGQTKIKQRRSRTNFTLEQLNELERLFDETHYPDAFMREELSQRLGLSEARVQVWFQNRRAKCRKQENQLHKGVLIGAASQFEACRVAPYVNVGALRMPFQQDSHCNVTPLSFQVQAQLQLDSAVAHAHHHLHPHLAAHAPYMMFPAPPFGLPLATLAADSASAASVVAAAAAAKTTSKNSSIADLRLKAKKHAAALGL
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.02 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6474
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.