Learn More
SHOWA S-TEX KV3 schnittfeste Strickhandschuhe
Artikelnummer. 17891211
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
10 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17891211 Klein 10 Paare
17801221 Mittel 10 Paare
17811221 Groß 10 Paare
17821221 Extragroß 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17891211 Lieferant SHOWA Lieferanten-Nr. STEX KV307S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00 CHF
    160.61 CHF / 10 Paare
    Sparen 48.39 CHF
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der S-TEX KV3 Handschuh bietet ein außergewöhnliches Maß an Schnittschutz bei gleichzeitig optimaler Fingerfertigkeit.
  • Der Handschuh verfügt über eine Handflächenbeschichtung aus Naturkautschuk, die sowohl bei trockenen als auch bei nassen Bedingungen für einen hervorragenden Halt sorgt.
  • Für maximale Schnittfestigkeit ist der KV3-Handschuh mit einer Kombination aus Edelstahlfutter gefertigt. Kevlar Fasern und patentierte Hagane Coil-Technologie.
  • Der KV3-Handschuh ist so konzipiert, dass er eng anliegt und atmungsaktiv ist, um maximalen Komfort und optimale Leistung bei der Anwendung zu gewährleisten.
Specifications
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material Latex
Farbe Schwarz, Gelb
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Aramid-Strickwaren, Polyester, Edelstahlwolle
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe Klein
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Durchstechfestigkeit ASTM F2878 Stufe 4