Learn More
SHOWA S-TEX KV3 schnittfeste Strickhandschuhe
Beschreibung
- Der Handschuh verfügt über eine Handflächenbeschichtung aus Naturkautschuk, die sowohl bei trockenen als auch bei nassen Bedingungen für einen hervorragenden Halt sorgt.
- Für maximale Schnittfestigkeit ist der KV3-Handschuh mit einer Kombination aus Edelstahlfutter gefertigt. Kevlar Fasern und patentierte Hagane Coil-Technologie.
- Der KV3-Handschuh ist so konzipiert, dass er eng anliegt und atmungsaktiv ist, um maximalen Komfort und optimale Leistung bei der Anwendung zu gewährleisten.
Spezifikation
Spezifikation
| Bauweise | Nahtloser Strick |
| Coating Material | Latex |
| Farbe | Schwarz, Gelb |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Nein |
| Material | Aramid-Strickwaren, Polyester, Edelstahlwolle |
| Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
| Größe | Mittel |
| Geschlecht | Unisex |
| Art der Handschuhstulpe | Strick |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?