Learn More
SHOWA™ 460 Series PVC-Coated Cold Resistant Gloves
Click to view available options
Größe:
M
L
Extragroß
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- Handschuhe bleiben bei Temperaturen von bis -20 °C (-4 °F) flexibel
- PVC-Beschichtung schützt vor Ölen und Chemikalien
- Raue Grifffläche ermöglicht Tastempfinden beim Umgang mit kleinen, fettigen Komponenten
- Erweiterter Handgelenkschutz vor schädlichen Substanzen
- Geringere potenzielle Exposition gegenüber Bakterien, Viren und Pilzen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschichteter Bereich | Voll |
| Coating Material | PVC |
| Farbe | Orange |
| Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
| Hand | Spezifisch |
| Größe | M |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemische Sprühverfahren und Behandlung, Beschichtungsvorbereitung und Lackierung |
| Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
| Auskleidungsmaterial | Acryl |
| Serie | 460 |
| Mehr anzeigen |