Learn More
SHOWA™ PVC-beschichtete kältebeständige Handschuhe der Serie 460
Artikelnummer. 17881171
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
10 Paare
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17881171 Groß 10 Paare
17871171 Mittel 10 Paare
17891171 Extragroß 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17881171 Lieferant SHOWA™ Lieferanten-Nr. 46009L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00 CHF
    134.09 CHF / 10 Paare
    Sparen 48.91 CHF
    26% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Isolierte Handschuhe schützen die Hände und bleiben bei niedrigen Temperaturen flexibel. Die raue PVC-Beschichtung schützt vor Ölen und Chemikalien und verbessert gleichzeitig die Griffigkeit und Tastgenauigkeit.
  • Die Handschuhe bleiben auch bei Temperaturen bis zu -4 °F (-20 °C) °flexibel.
  • PVC-Beschichtung schützt vor Ölen und Chemikalien
  • Die raue  Oberfläche verbessert die taktile Präzision beim Umgang mit kleinen, fettigen Bauteilen.
  • Erweiterter Handgelenkschutz vor schädlichen Substanzen
  • Geringere potenzielle Exposition gegenüber Bakterien, Viren und Pilzen
Spezifikation
Beschichteter Bereich Voll
Coating Material PVC
Farbe Orange
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Hand Spezifisch
Größe Groß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemische Sprühverfahren und Behandlung, Beschichtungsvorbereitung und Lackierung
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Acryl
Serie 460
Länge (angloamerikanisch) 11,8 in.
Länge (metrisch) 30 cm