Learn More
SHOWA A0170 Anti-static Knit Gloves
The A0170 anti-static glove is suitable for handling glass, abrasive, and electrical components. It has a liner that dissipates static electricity and a polyurethane coating on the palm.
71.10 CHF - 75.40 CHF
Spezifikation
Chlorinated No
Bauweise Nahtloser Strick
Accelerator Free Yes
Anwendungen Industriell, Laboratory
Coating Material Polyurethan
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17811201
Unterlagen ansehen
SHOWA
A0170-06S
Small
71.10 CHF
10 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17821201
Unterlagen ansehen
SHOWA
A0170-07M
Mittel
71.10 CHF
10 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17831201
Unterlagen ansehen
SHOWA
A0170-08L
Groß
75.40 CHF
10 Paare
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17841201
Unterlagen ansehen
SHOWA
A0170-09XL
Extragroß
71.10 CHF
10 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • The A0170 antistatic glove has a polyurethane coating on the palm that protects against oils and abrasion.
  • The polyurethane coating also leaves no marks or fingerprints on handled objects.
  • The glove is designed for wearer comfort with a flexible, seamless liner.
  • The elasticated cuff of the glove prevents debris from entering.
Spezifikation
Spezifikation
No
Yes
Polyurethan
Reusable
Spezifisch
Ja
Puderfrei
Unsteril
Unisex
2
Nahtloser Strick
Industriell, Laboratory
White, Gray
Teilweise texturiert
Reinraum
Nylon, Polyester, Polyurethane
Anti-static Gloves
EN388:3121X
Knit
13 G
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SHOWA A0170 Anti-static Knit Gloves