Learn More
SHOWA 690 Blau gefütterte, chemikalienbeständige Handschuhe mit verlängerten Stulpen
Beschreibung
- Vollständige Berichterstattung
- Verlängerte, verklebte Hülsen
- Mit elastischen Bündchen
Spezifikation
Spezifikation
| Chlorinated | Nein |
| Anwendungen | Industrie, Labor |
| Farbe | Blau |
| Latex Free | Ja |
| Material | Baumwolle, Polyester |
| Größe | Groß |
| Norm EN 388 | EN388:4121X |
| EN ISO 374-1 | Typ B |
| EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | JKL |
| EN ISO 374-5 | Bakterien, nur Pilze |
| Mehr anzeigen |